Isobutyl myristate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Myristicacid isobutylester, Myristic Acid Isobutyl Ester
M0555-25ML M0555-500ML
TCIAM0555-25MLEA 104 EUR InStock
TCIAM0555-25ML TCIAM0555-500ML
Isobutyl myristate ≥97.0% (par GC)
Isobutyl myristate
Formule: C₁₈H₃₆O₂
MW: 284,48 g/mol
Point d'éclair: 152°C
Numéro MDL: MFCD00059286
Numéro CAS: 25263-97-2
EINECS: 246-765-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité