2-(Diethylamino)ethyl methacrylate ≥98.5% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methacrylic Acid 2-(Diethylamino)ethyl Ester
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
M0562-25ML M0562-500ML
TCIAM0562-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAM0562-25ML TCIAM0562-500ML
2-(Diethylamino)ethyl methacrylate ≥98.5% (par GC) stabilisé
2-(Diethylamino)ethyl methacrylate
Formule: C₁₀H₁₉NO₂
MW: 185,27 g/mol
Point d'éclair: 94°C
Numéro MDL: MFCD00038314
Numéro CAS: 105-16-8
EINECS: 203-275-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité