Cyclohexyl methacrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
M0594-25ML M0594-500ML
TCIAM0594-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAM0594-25ML TCIAM0594-500ML
Cyclohexyl methacrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
Cyclohexyl methacrylate
Formule: C₁₀H₁₆O₂
MW: 168,24 g/mol
Point d'ébullition: 72°C
Point d'éclair: 78°C
Numéro MDL: MFCD00014292
Numéro CAS: 101-43-9
EINECS: 202-943-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité