(2-Methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Methoxyphenylhydrazine hydrochloride, 2-Hydrazinoanisole hydrochloride
M0617-25G M0617-5G
TCIAM0617-25GEA 577 EUR InStock
TCIAM0617-25G TCIAM0617-5G
(2-Methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(2-Methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride
Formule: C₇H₁₁ClN₂O
MW: 174,6280 g/mol
Numéro MDL: MFCD00035456
Numéro CAS: 6971-45-5
EINECS: 230-199-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Potassium iodate Method) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité