Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Méthylpyrène ≥94.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAM0620-100MGEA 74.8 EUR InStock
TCIAM0620-100MG
1-Méthylpyrène ≥94.0% (par GC)
1-Méthylpyrène


Formule: C₁₇H₁₂
MW: 216,28 g/mol
Point d'ébullition: 372°C
Numéro MDL: MFCD00014329
Numéro CAS: 2381-21-7
EINECS: 219-178-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (GC) min. 94.0 %
Melting point 69.0 to 72.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité