Monomethyl maleate ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M0624-25ML M0624-500ML M0624-100ML
TCIAM0624-25MLEA 44 EUR InStock
TCIAM0624-25ML TCIAM0624-500ML TCIAM0624-100ML
Monomethyl maleate ≥90.0% (par GC)
Monomethyl maleate
Formule: C₅H₆O₄
MW: 130,10 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00045905
Numéro CAS: 3052-50-4
EINECS: 221-271-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d25baa348ca09251af4504f82e346e3e5b79d263&vid=d25baa348ca09251af4504f82e346e3e5b79d263&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité