Acide (2E)-3-(1,3-benzodioxol-5-yl)acrylique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAM0634-25GEA 91.3 EUR InStock
TCIAM0634-25G
Acide (2E)-3-(1,3-benzodioxol-5-yl)acrylique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide (2E)-3-(1,3-benzodioxol-5-yl)acrylique
Formule: C₁₀H₈O₄
MW: 192,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005837
Numéro CAS: 2373-80-0
EINECS: 219-151-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Pyridine very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité