1-Methyl-3-p-tolyltriazene ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) pour estérification
Fournisseur: TCI
Danger
M0641-1G M0641-25G
TCIAM0641-1GEA 40.7 EUR InStock
TCIAM0641-1G TCIAM0641-25G
1-Methyl-3-p-tolyltriazene ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) pour estérification
1-Methyl-3-p-tolyltriazene
Formule: C₈H₁₁N₃
MW: 149,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008282
Numéro CAS: 21124-13-0
EINECS: 244-223-3
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) 98.0 to 102.0 %
Effect test of ester derivatization Effective as derivatization agent n-Octanoic Acid
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité