4-Methyl-2-pentanone oxime ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M0642-25ML M0642-500ML
TCIAM0642-25MLEA 74.8 EUR InStock
TCIAM0642-25ML TCIAM0642-500ML
4-Methyl-2-pentanone oxime ≥98.0% (par GC)
4-Methyl-2-pentanone oxime
Formule: C₆H₁₃NO
Point d'éclair: 78°C
Numéro MDL: MFCD00013933
Numéro CAS: 105-44-2
EINECS: 203-298-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité