DL-Methionine methylsulphonium chloride ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Vitamin U, (3-Amino-3-carboxypropyl)dimethylsulphonium chloride
M0644-25G M0644-500G
TCIAM0644-25GEA 28.6 EUR InStock
TCIAM0644-25G TCIAM0644-500G
DL-Methionine methylsulphonium chloride ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
DL-Methionine methylsulphonium chloride
Formule: C₆H₁₄ClNO₂S
MW: 199,69 g/mol
Numéro MDL: MFCD00031700
Numéro CAS: 3493-12-7
EINECS: 222-484-4
Merck Index: 14,06098
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité