Diisopropyl malonate ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M0648-25ML M0648-500ML
TCIAM0648-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAM0648-25ML TCIAM0648-500ML
Diisopropyl malonate ≥99.0% (par GC)
Diisopropyl malonate
Formule: C₉H₁₆O₄
Point d'ébullition: 106°C
Point de fusion: -51°C
Point d'éclair: 95°C
Numéro MDL: MFCD00059359
Numéro CAS: 13195-64-7
EINECS: 236-156-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité