4-Methoxy-4-methyl-2-pentanone ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M0652-25ML M0652-500ML
TCIAM0652-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAM0652-25ML TCIAM0652-500ML
4-Methoxy-4-methyl-2-pentanone ≥96.0% (par GC)
4-Methoxy-4-methyl-2-pentanone
Formule: C₇H₁₄O₂
MW: 130,19 g/mol
Point d'ébullition: 156°C
Point d'éclair: 48°C
Numéro MDL: MFCD00043932
Numéro CAS: 107-70-0
EINECS: 203-512-4
ONU: 2293
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité