N-Methylacetoacetamide ∼70% dans l'eau
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Acetoacetylmethylamine
M0657-25G M0657-500G
TCIAM0657-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAM0657-25G TCIAM0657-500G
N-Methylacetoacetamide ∼70% dans l'eau
N-Methylacetoacetamide
Formule: C₅H₉NO₂
MW: 115,13 g/mol
Point d'éclair: 105°C
Numéro MDL: MFCD00044026
Numéro CAS: 20306-75-6
EINECS: 243-723-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Concentration (with Total Nitrogen) 70.0 to 77.0 w/w%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité