Methylsulphonylacetonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Methanesulphonylacetonitrile, Cyanomethylsulphonylmethane, 2-(Methylsulphonyl)acetonitrile
M0667-25G M0667-5G
TCIAM0667-25GEA 181 EUR InStock
TCIAM0667-25G TCIAM0667-5G
Methylsulphonylacetonitrile ≥98.0% (par GC)
Methylsulphonylacetonitrile
Formule: C₃H₅NO₂S
MW: 119,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014743
Numéro CAS: 2274-42-2
EINECS: 218-888-5
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c06cd7cd9cd4722327b592d201572c91782c30c3&vid=c06cd7cd9cd4722327b592d201572c91782c30c3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Green to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité