Methylcyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride (mixture of isomers) ≥80.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Methyltetrahydrophthalic Anhydride
M0683-25G M0683-500G
TCIAM0683-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAM0683-25G TCIAM0683-500G
Methylcyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride (mixture of isomers) ≥80.0% (par GC)
Methylcyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride (mixture of isomers)
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Point d'éclair: 157°C
Numéro MDL: MFCD00014585
Numéro CAS: 11070-44-3
EINECS: 234-290-7
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 80.0 % (total of isomer)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité