N-Methyl-ε-caprolactam ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-Methyl-2-azacycloheptanone, 1-Methylazepan-2-one
M0686-25G M0686-500G
TCIAM0686-25GEA 38.5 EUR InStock
TCIAM0686-25G TCIAM0686-500G
N-Methyl-ε-caprolactam ≥97.0% (par GC)
N-Methyl-epsilon-caprolactam
Formule: C₇H₁₃NO
MW: 127,19 g/mol
Point d'ébullition: 120°C
Point d'éclair: 103°C
Numéro MDL: MFCD00003263
Numéro CAS: 2556-73-2
EINECS: 219-874-1
Merck Index: 14,05989
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité