Methyl-5-norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride (mixture of isomers) ≥80.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Methylnadic Anhydride, Methylnadic anhydride, Nadic Methyl Anhydride, Methyl-3,6-endomethylenetetrahydrophthalic Anhydride
M0690-25G M0690-500G
TCIAM0690-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAM0690-25G TCIAM0690-500G
Methyl-5-norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride (mixture of isomers) ≥80.0% (par GC)
Methyl-5-norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride (mixture of isomers)
Formule: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178,19 g/mol
Point d'éclair: 135°C
Numéro MDL: MFCD00167036
Numéro CAS: 25134-21-8
EINECS: 246-644-8
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 80.0 % (total of isomer)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité