Benzyl-DL-mandelate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: DL-Mandelic Acid Benzyl Ester, Benzyl 2-hydroxy-2-phenylacetate
M0711-25G M0711-500G
TCIAM0711-25GEA 48.4 EUR InStock
TCIAM0711-25G TCIAM0711-500G
Benzyl-DL-mandelate ≥98.0% (par GC)
Benzyl-DL-mandelate
Formule: C₁₅H₁₄O₃
MW: 242,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00021856
Numéro CAS: 890-98-2
EINECS: 212-965-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité