Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Myristanilide ≥99.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Phenylmyristamide, N-Myristoylaniline

M0718-25G M0718-500G
TCIAM0718-25GEA 27.5 EUR InStock
TCIAM0718-25G TCIAM0718-500G
Myristanilide ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Myristanilide


Formule: C₂₀H₃₃NO
MW: 303,49 g/mol
Point d'ébullition: 113°C
Numéro MDL: MFCD00059285
Numéro CAS: 622-56-0
EINECS: 210-741-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 99.0 %
Melting point 84.0 to 87.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité