Vinyl methacrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Methacrylic Acid Vinyl Ester
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
M0720-25ML M0720-500ML M0720-100ML
TCIAM0720-25MLEA 31.9 EUR InStock
TCIAM0720-25ML TCIAM0720-500ML TCIAM0720-100ML
Vinyl methacrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
Vinyl methacrylate
Formule: C₆H₈O₂
MW: 112,13 g/mol
Point d'ébullition: 112°C
Point d'éclair: 16°C
Numéro MDL: MFCD00059329
Numéro CAS: 4245-37-8
EINECS: 224-205-1
ONU: 3272
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=547cd9c4eeb3ce429e81819ee278711589bf62df&vid=547cd9c4eeb3ce429e81819ee278711589bf62df&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité