2-Méthoxy-2,4-diphényl-3(2H)-furanone ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
M0722-1G M0722-100MG
TCIAM0722-1GEA 466 EUR InStock
TCIAM0722-1G TCIAM0722-100MG
2-Méthoxy-2,4-diphényl-3(2H)-furanone ≥98.0% (par HPLC)
2-Méthoxy-2,4-diphényl-3(2H)-furanone
Formule: C₁₇H₁₄O₃
MW: 266,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00036834
Numéro CAS: 50632-57-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 94.0 to 97.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité