N-Methylisatoic anhydride ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAM0743-25GEA 363 EUR InStock
TCIAM0743-25G
N-Methylisatoic anhydride ≥98.0% (par GC)
N-Methylisatoic anhydride
Formule: C₉H₇NO₃
MW: 177,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006815
Numéro CAS: 10328-92-4
EINECS: 233-714-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 175.0 to 180.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité