1-Méthoxy-2-butanamine ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Methoxy-sec-butylamine
M0746-25ML M0746-500ML
TCIAM0746-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAM0746-25ML TCIAM0746-500ML
1-Méthoxy-2-butanamine ≥90.0% (par GC)
2-Amino-1-methoxybutane
Formule: C₅H₁₃NO
MW: 103,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00047920
Numéro CAS: 63448-63-5
EINECS: 264-149-5
ONU: 2734
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité