cis-2-Methoxycinnamic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: cis-O-Methyl-o-cumaric Acid, cis-O-Methyl-o-coumaric Acid
M0761-25G M0761-5G
TCIAM0761-25GEA 167 EUR InStock
TCIAM0761-25G TCIAM0761-5G
cis-2-Methoxycinnamic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
cis-2-Methoxycinnamic acid
Formule: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004375
Numéro CAS: 14737-91-8
EINECS: 238-803-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 92.0 to 96.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité