6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
M0765-25ML M0765-5ML
TCIAM0765-25MLEA 116 EUR InStock
TCIAM0765-25ML TCIAM0765-5ML
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene ≥98.0% (par GC)
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
Formule: C₁₁H₁₄O
MW: 162,23 g/mol
Point d'ébullition: 131°C
Numéro MDL: MFCD00001737
Numéro CAS: 1730-48-9
EINECS: 217-049-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité