4-Methylesculetin ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAM0766-25GEA 102 EUR InStock
TCIAM0766-25G
4-Methylesculetin ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Methylesculetin
Formule: C₁₀H₈O₄
MW: 192,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006859
Numéro CAS: 529-84-0
EINECS: 208-470-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité