3-Méthyl-2-buténal ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
M0770-100ML M0770-25ML M0770-5ML
TCIAM0770-100MLEA 269 EUR InStock
TCIAM0770-100ML TCIAM0770-25ML TCIAM0770-5ML
3-Méthyl-2-buténal ≥97.0% (par GC)
3-Méthyl-2-buténal
Formule: C₅H₈O
MW: 84,12 g/mol
Point d'ébullition: 135°C
Point de fusion: -20°C
Point d'éclair: 37°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00010291
Numéro CAS: 107-86-8
EINECS: 203-527-6
ONU: 1989
ADR: 3,III
Merck Index: 14,08448
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d842a0bcd69e67b2a6d4f4962e45cbadb28c122e&vid=d842a0bcd69e67b2a6d4f4962e45cbadb28c122e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité