3-Méthyl-1,3-oxazolidin-2-one ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Oxo-3-methyloxazolidine
M0781-25G M0781-500G M0781-100G
TCIAM0781-25GEA 44 EUR InStock
TCIAM0781-25G TCIAM0781-500G TCIAM0781-100G
3-Méthyl-1,3-oxazolidin-2-one ≥99.0% (par GC)
3-Méthyl-1,3-oxazolidin-2-one
Formule: C₄H₇NO₂
MW: 101,11 g/mol
Point d'ébullition: 88°C
Numéro MDL: MFCD00009759
Numéro CAS: 19836-78-3
EINECS: 243-361-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dadb956d6ccc87a88e2a8688b40e5682ba4282ad&vid=dadb956d6ccc87a88e2a8688b40e5682ba4282ad&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité