γ-Methyl-γ-decanolactone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: γ-Methyl-γ-decalactone
M0786-25ML M0786-500ML
TCIAM0786-25MLEA 38.5 EUR InStock
TCIAM0786-25ML TCIAM0786-500ML
γ-Methyl-γ-decanolactone ≥98.0% (par GC)
gamma-Methyl-gamma-decanolactone
Formule: C₁₁H₂₀O₂
MW: 184,28 g/mol
Point d'ébullition: 160°C
Numéro MDL: MFCD00036642
Numéro CAS: 7011-83-8
EINECS: 230-291-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité