Maltitol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAM0797-500GEA 171 EUR InStock
TCIAM0797-500G TCIAM0797-25G TCIAM0797-100G
Maltitol ≥98.0% (par GC)
Maltitol
Formule: C₁₂H₂₄O₁₁
MW: 344,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006600
Numéro CAS: 585-88-6
EINECS: 209-567-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 147.0 to 151.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +105 to +109 deg (C=10, H2O)
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité