Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Methylmethacrylamide ≥98.0% (par analyse titrimétrique) stabilisé

Fournisseur: TCI

Stabilization: Stabilised with hydroquinone (HQ)

M0800-25ML M0800-5ML
TCIAM0800-25MLEA 137 EUR InStock
TCIAM0800-25ML TCIAM0800-5ML
N-Methylmethacrylamide ≥98.0% (par analyse titrimétrique) stabilisé
N-Methylmethacrylamide


Formule: C₅H₉NO
MW: 99,13 g/mol
Point d'ébullition: 110°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00048115
Numéro CAS: 3887-02-3
EINECS: 223-428-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25ff1fbb0e9e78642543c6f097c4163fb1b43f77&vid=25ff1fbb0e9e78642543c6f097c4163fb1b43f77&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Bromination Method) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité