3-(Méthylsulfanyl)propanoyle chlorure ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-(Methylmercapto)propionyl Chloride
M0806-25ML M0806-500ML
TCIAM0806-25MLEA 80.3 EUR InStock
TCIAM0806-25ML TCIAM0806-500ML
3-(Méthylsulfanyl)propanoyle chlorure ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
3-(Méthylsulfanyl)propanoyle chlorure
Formule: C₄H₇ClOS
MW: 138,61 g/mol
Point d'ébullition: 96°C
Numéro MDL: MFCD00059482
Numéro CAS: 7031-23-4
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=796cfb7da7e3e2fb6cb39c8f6998ebaac6ee7e5b&vid=796cfb7da7e3e2fb6cb39c8f6998ebaac6ee7e5b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité