5-Méthylisoxazole ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M0813-25ML M0813-5ML
TCIAM0813-25MLEA 137 EUR InStock
TCIAM0813-25ML TCIAM0813-5ML
5-Méthylisoxazole ≥95.0% (par GC)
5-Méthylisoxazole
Formule: C₄H₅NO
Point d'ébullition: 122°C
Numéro MDL: MFCD00003152
Numéro CAS: 5765-44-6
EINECS: 227-289-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=94c300e912fa373be99e5dc9bb50559f48cdf89f&vid=94c300e912fa373be99e5dc9bb50559f48cdf89f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité