Méthoxymalonate de diméthyle ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Dimethyl Methoxymalonate, Methoxymalonic acid dimethyl ester
M0836-25G M0836-5G
TCIAM0836-25GEA 380 EUR InStock
TCIAM0836-25G TCIAM0836-5G
Méthoxymalonate de diméthyle ≥95.0% (par GC)
Méthoxymalonate de diméthyle
Formule: C₆H₁₀O₅
MW: 162,14 g/mol
Point d'ébullition: 110°C
Point d'éclair: 107°C
Numéro MDL: MFCD00009847
Numéro CAS: 5018-30-4
EINECS: 225-697-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1684c8c632e61e4ca68ccf0bd1f25a778b4d1d88&vid=1684c8c632e61e4ca68ccf0bd1f25a778b4d1d88&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité