2-Méthyl-2-butènenitrile ≥70% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Cyano-2-butene, 1-Methyl-1-propenyl Cyanide
M0839-25ML M0839-500ML
TCIAM0839-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAM0839-25ML TCIAM0839-500ML
2-Méthyl-2-butènenitrile ≥70% (par GC)
2-Méthyl-2-butènenitrile
Formule: C₅H₇N
MW: 81,12 g/mol
Point d'ébullition: 50°C
Point d'éclair: –17°C
Numéro MDL: MFCD00037169
Numéro CAS: 4403-61-6
EINECS: 224-544-5
ONU: 3273
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 70.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité