Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Mercapto-1H-1,2,3-triazole sodium salt ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1H-1,2,3-Triazole-5-thiol Sodium Salt, Sodium 1,2,3-triazole-5-thiolate

M0847-25G M0847-5G
TCIAM0847-25GEA 251 EUR InStock
TCIAM0847-25G TCIAM0847-5G
5-Mercapto-1H-1,2,3-triazole sodium salt ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
5-Mercapto-1H-1,2,3-triazole sodium salt


Formule: C₂H₃N₃S
MW: 123,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00044799
Numéro CAS: 59032-27-8
EINECS: 261-568-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58f9f60c754e291a80b11f871517cea2be6cbe15&vid=58f9f60c754e291a80b11f871517cea2be6cbe15&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité