2-Methyl-5-isopropylaniline ≥93.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Isopropyl-2-methylaniline, 2-Amino-p-cymene, 5-Isopropyl-o-toluidine
M0849-1G M0849-5G
TCIAM0849-1GEA 113 EUR InStock
TCIAM0849-1G TCIAM0849-5G
2-Methyl-5-isopropylaniline ≥93.0% (par GC)
2-Methyl-5-isopropylaniline
Formule: C₁₀H₁₅N
MW: 149,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00044503
Numéro CAS: 2051-53-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité