2-Méthylcyclohexanamine (mélange cis- and trans-) mélange cis- et trans ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Amino-2-methylcyclohexane
M0896-25ML M0896-500ML
TCIAM0896-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAM0896-25ML TCIAM0896-500ML
2-Méthylcyclohexanamine (mélange cis- and trans-) mélange cis- et trans ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
2-Méthylcyclohexanamine (mélange cis- and trans-)
Formule: C₇H₁₅N
MW: 113,20 g/mol
Point d'éclair: 22°C
Numéro MDL: MFCD00001492
Numéro CAS: 7003-32-9
EINECS: 230-277-5
ONU: 2733
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomers)
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité