Borane-morpholine complex ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Morpholine Borane
M0898-25G M0898-5G
TCIAM0898-25GEA 123 EUR InStock
TCIAM0898-25G TCIAM0898-5G
Borane-morpholine complex ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Borane-morpholine complex
Formule: C₄H₁₂BNO
MW: 100,96 g/mol
Numéro MDL: MFCD00066736
Numéro CAS: 4856-95-5
EINECS: 225-450-7
ONU: 2921
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Potassium iodate Method) min. 95.0 %
Melting point 96.0 to 99.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité