Methacroylcholine chloride ∼80% dans l'eau stabilisé
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
TCIAM0918-500GEA 58.3 EUR InStock
TCIAM0918-500G TCIAM0918-25G
Methacroylcholine chloride ∼80% dans l'eau stabilisé
Methacroylcholine chloride
Formule: C₉H₁₈ClNO₂
MW: 207,70 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060097
Numéro CAS: 5039-78-1
EINECS: 225-733-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Bromination Method) 79.0 to 87.0 w/w%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité