N-Methoxy-N-methylacetamide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M0919-10G M0919-25G
TCIAM0919-10GEA 75.9 EUR InStock
TCIAM0919-10G TCIAM0919-25G
N-Methoxy-N-methylacetamide ≥98.0% (par GC)
N-Methoxy-N-methylacetamide
Formule: C₄H₉NO₂
Point d'ébullition: 94°C
Point d'éclair: 49°C
Numéro MDL: MFCD00060098
Numéro CAS: 78191-00-1
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité