2-(2-Méthyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)éthanol ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
M0924-25G M0924-500G
TCIAM0924-25GEA 35.2 EUR InStock
TCIAM0924-25G TCIAM0924-500G
2-(2-Méthyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)éthanol ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
2-(2-Méthyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)éthanol
Formule: C₆H₉N₃O₃
Numéro MDL: MFCD00009750
Numéro CAS: 443-48-1
EINECS: 207-136-1
Merck Index: 14,06157
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 159.0 to 163.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité