(S)-(+)-3-Methyl-1-pentanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M0963-1ML M0963-5ML
TCIAM0963-1MLEA 112 EUR InStock
TCIAM0963-1ML TCIAM0963-5ML
(S)-(+)-3-Methyl-1-pentanol ≥98.0% (par GC)
(S)-(+)-3-Methyl-1-pentanol
Formule: C₆H₁₄O
MW: 102,18 g/mol
Point d'ébullition: 152°C
Numéro MDL: MFCD00135167
Numéro CAS: 42072-39-9
ONU: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=784320ed839e3fc9fe8fc7d58fca34bcbf1d1ab5&vid=784320ed839e3fc9fe8fc7d58fca34bcbf1d1ab5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +8.5 to +8.8 deg (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité