(S)-(+)-6-Methyl-1-octanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
M0966-1ML M0966-5ML
TCIAM0966-1MLEA 758 EUR InStock
TCIAM0966-1ML TCIAM0966-5ML
(S)-(+)-6-Methyl-1-octanol ≥98.0% (par GC)
(S)-(+)-6-Methyl-1-octanol
Formule: C₉H₂₀O
MW: 144,26 g/mol
Point d'ébullition: 208°C
Numéro MDL: MFCD00221493
Numéro CAS: 110453-78-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef6a70f856ef83ffb480987d0ee684d1baacd49a&vid=986df3aa674667d9ebee2bdf70d26379a5603e2b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +7.0 to +10.0 deg (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité