4-Methoxyphenylacetic anhydride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
M0968-25G M0968-500G
TCIAM0968-25GEA 81.4 EUR InStock
TCIAM0968-25G TCIAM0968-500G
4-Methoxyphenylacetic anhydride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4-Methoxyphenylacetic anhydride
Formule: C₁₈H₁₈O₅
MW: 314,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059089
Numéro CAS: 3951-10-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Morpholine Method) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 78.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité