Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methylenediformamide ≥97.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N,N'-Methylenebisformamide, N,N'-Methylenediformamide

M0978-25G M0978-5G
TCIAM0978-25GEA 205 EUR InStock
TCIAM0978-25G TCIAM0978-5G
Methylenediformamide ≥97.0% (sur base azote total)
Methylenediformamide


Formule: C₃H₆N₂O₂
MW: 102,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00021038
Numéro CAS: 6921-98-8
EINECS: 230-041-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 141.0 to 145.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité