Methoxycarbonylsulphenyl chloride ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: S-Chloro O-Methyl Thiocarbonate
M0979-25G M0979-5G
TCIAM0979-25GEA 437 EUR InStock
TCIAM0979-25G TCIAM0979-5G
Methoxycarbonylsulphenyl chloride ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Methoxycarbonylsulphenyl chloride
Formule: C₂H₃ClO₂S
MW: 126,55 g/mol
Point d'ébullition: 69°C
Point d'éclair: 54°C
Numéro MDL: MFCD00013648
Numéro CAS: 26555-40-8
EINECS: 247-801-3
ONU: 2920
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité