N-(2-Methoxyethyl)propylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
M0980-25G M0980-5G
TCIAM0980-25GEA 324 EUR InStock
TCIAM0980-25G TCIAM0980-5G
N-(2-Methoxyethyl)propylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N-(2-Methoxyethyl)propylamine
Formule: C₆H₁₅NO
MW: 117,19 g/mol
Point d'ébullition: 138°C
Numéro MDL: MFCD00144830
Numéro CAS: 43175-57-1
ONU: 2733
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité