N-Methyl-1-naphthylmethylamine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
M0983-1G M0983-5G
TCIAM0983-1GEA 24.2 EUR InStock
TCIAM0983-1G TCIAM0983-5G
N-Methyl-1-naphthylmethylamine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N-Methyl-1-naphthylmethylamine
Formule: C₁₂H₁₃N
MW: 171,24 g/mol
Point d'ébullition: 120°C
Numéro MDL: MFCD00144934
Numéro CAS: 14489-75-9
EINECS: 238-497-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=daa05759d85508f9a4e9aa0822e9f5b89b2de875&vid=daa05759d85508f9a4e9aa0822e9f5b89b2de875&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité