N-(2-Methoxyethyl)methylamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
M0986-25ML M0986-5ML
TCIAM0986-25MLEA 271 EUR InStock
TCIAM0986-25ML TCIAM0986-5ML
N-(2-Methoxyethyl)methylamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
N-(2-Methoxyethyl)methylamine
Formule: C₄H₁₁NO
MW: 89,14 g/mol
Point d'ébullition: 98°C
Point d'éclair: 1°C
Numéro MDL: MFCD00144829
Numéro CAS: 38256-93-8
ONU: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1b4ed4f45cf684fe5a65441539bd5af4cf25fdd8&vid=1b4ed4f45cf684fe5a65441539bd5af4cf25fdd8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité